Learn More
Sodium thiosulfate pentahydrate, 99+%, extra pure
Codice prodotto. 10604982 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
25kg
Codice prodotto. 10604982
Marca: Thermo Scientific Acros 123370025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10102-17-7 | Na2O3S2·5H2O | 248.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10102-17-7
Formula molecolare Na2O3S2·5H2O
Molecular Weight (g/mol) 248.18
Numero MDL MFCD00149186
InChI Key PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC Name disodium;dioxido-oxo-sulfanylidene-$l^{6}-sulfane;pentahydrate
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium thiosulfate pentahydrate
Punto di fusione 48.5°C
Colore Colorless to White
pH 6 to 8.4 (10% soln. at 20°C)
Forma fisica Crystals
Quantità 2.5 kg
Intervallo percentuale saggio 99.0 to 101% (Iodimetry)
Formula lineare Na2S2O3·5H2O
Indice di Merck 15, 8821
Informazioni di solubilità Solubility in water: 680g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol,soluble in turpentine
Peso formulazione 248.18
Percent Purity ≥99%
Grado Ultrapuro
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 1.72
Densità 1.7200g/mL