Learn More
Sodium thiosulfate pentahydrate, ACS Reagent, ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15612050 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
2.50kg
25g
500g
Codice prodotto. 15612050
Marca: Honeywell-Fluka 21724725G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent,≥99.5%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10102-17-7
Formula molecolare H10Na2O8S2
Molecular Weight (g/mol) 248.172
Numero MDL MFCD00149186
InChI Key PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC Name disodium;dioxido-oxo-sulfanylidene-$l^{6}-sulfane;pentahydrate
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium thiosulfate pentahydrate
Nota nome ACS Reagent, ≥99.5%
CAS max % 100.0000%
Quantità 25 g
Formula lineare Na2S2O3 · 5H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Informazioni di solubilità Soluble in water
Peso formulazione 248.18
Percent Purity ≥99.5%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 1.73 g/cm3