Learn More
Sodium Thiosulfate Solution 0.1M (0.1N), NIST Standard Concentrate, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10558240 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Ampule
Dimensione della confezione:
1 fiala
Codice prodotto. 10558240
Marca: Fisher Chemical J/7950C/05
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Sodium Thiosulfate Solution 0.1M (0.1N), NIST Standard Concentrate, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical, Quantity: 1AMP, Packaging: Ampoule, Boiling Point: 100 deg.C, Colorless, MDL Number: 3499, Physical Form: Liquid
Per analisi volumetrica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Colorless
CAS 7772-98-7
Punti di ebollizione 100°C
Formula molecolare Na2O3S2
Numero MDL MFCD00003499
InChI Key AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
IUPAC Name disodium pentahydrate sulfanidesulfonate
Molecular Weight (g/mol) 158.10
Imballaggio Ampoule
Quantità 1 Ampule
Forma fisica Liquid