Learn More
Sodium Thiosulfate Solution 0.1M (0.1N), NIST Standard Concentrate, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
6 AMP
Imballaggio:
Ampoule
Dimensione della confezione:
6 fiale
Descrizione
6AMP, Ampoule
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 100°C |
| Colore | Colorless |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 6 AMP |
| Numero MDL | 3499 |
| Imballaggio | Ampoule |