Learn More
Sodium Thiosulfate Solution 0.1M (0.1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7073197 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
5 L
10 L
Imballaggio:
Bag in box
HDPE plastic bottle
Dimensione della confezione:
10L
2.50L
5L
Codice prodotto. 10243960
Marca: Fisher Chemical J/7950/17
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Sodium Thiosulfate Solution 0.1M (0.1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7772-98-7
Formula molecolare Na2O3S2
Molecular Weight (g/mol) 158.10
Numero MDL MFCD00003499
InChI Key AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC Name disodium sulfanidesulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Specifica
Forma fisica Liquid
Quantità 2.5 L
Imballaggio HDPE plastic bottle