Learn More
Sodium Thiosulfate Solution 0.5M (0.5N), NIST Standard Concentrate, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 AMP
6 AMP
Dimensione della confezione:
1 fiala
6 fiale
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 100°C |
| Punto di fusione | 0°C |
| Colore | Colorless |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 6 AMP |
| Imballaggio | Ampoule |
| Pressione del vapore | 14mmHg |