Learn More
Sodium triethylborohydride, 1M solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10490471 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Codice prodotto. 10490471
Marca: Thermo Scientific Acros 200031000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium triethylborohydride
Nota nome 1M solution in THF
CAS 17979-81-6, 109-99-9
Colore Colorless
Densità 0.8900g/mL
Punto d'infiammabilità −17°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Formula molecolare C6H16BNa
Formula lineare NaB(C2H5)3H
Numero MDL MFCD00011704
Quantità 100 mL
Gravità specifica 0.89
Sinonimo sodium triethylborohydride, sodium triethylborate, sodium triethylhydroborate, sodium triethylhydridoborate, sodium triethylhydroborate 1-, sodium triethylborohydride solution, sodium triethyl-? 2-boranuide, sodiumtriethylborohydride 1m in toluene
Informazioni di solubilità Solubility in water: rzacts.
InChI Key YDTZLEUIYNMRLQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Na+].CC[BH-](CC)CC
IUPAC Name sodium;triethylboron(1-)
Molecular Weight (g/mol) 121.99
PubChem CID 23667700
Peso formulazione 121.99
Forma fisica Solution