Learn More
Sodium tripolyphosphate, 85%, pure, Tech.
Codice prodotto. 10450491 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10450491
Marca: Thermo Scientific Acros 218675000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7758-29-4 | Na5O10P3 | 367.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7758-29-4
Formula molecolare Na5O10P3
Molecular Weight (g/mol) 367.85
Numero MDL MFCD00003514
InChI Key HWGNBUXHKFFFIH-UHFFFAOYSA-I
Sinonimo sodium tripolyphosphate, sodium triphosphate, pentasodium triphosphate, stpp, thermphos, armofos, polygon, tripoly, rhodiaphos lv, thermphos n
PubChem CID 24455
IUPAC Name pentasodium;[oxido(phosphonatooxy)phosphoryl] phosphate
SMILES [O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium tripolyphosphate
Punto di fusione 622.0°C
Nota nome tech., 85%
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 85%
Formula lineare Na5P3O10
Indice di Merck 15, 8824
Informazioni di solubilità Solubility in water: 145g/L (20°C)
Peso formulazione 367.85
Percent Purity 85%
Grado Pure
Imballaggio Flacone in plastica