Learn More
Sodium tripolyphosphate, for analysis
Codice prodotto. p-3586506 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10176813
Marca: Thermo Scientific Acros 393960250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7758-29-4 | Na5O10P3 | 367.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7758-29-4
Formula molecolare Na5O10P3
Molecular Weight (g/mol) 367.85
Numero MDL MFCD00003514
InChI Key HWGNBUXHKFFFIH-UHFFFAOYSA-I
Sinonimo sodium tripolyphosphate, sodium triphosphate, pentasodium triphosphate, stpp, thermphos, armofos, polygon, tripoly, rhodiaphos lv, thermphos n
PubChem CID 24455
IUPAC Name pentasodium;[oxido(phosphonatooxy)phosphoryl] phosphate
SMILES [O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium tripolyphosphate
Punto di fusione 622.0°C
Colore White
pH 9.8 to 10.2 (1% soln.)
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 25 g
Formula lineare Na5P3O10
Indice di Merck 15, 8824
Informazioni di solubilità Solubility in water: 145g/L (20°C)
Peso formulazione 367.85
Percent Purity ≥98.0%
Grado Analytical
Imballaggio Flacone in plastica