Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipette Molecular BioProducts™ MBP™ e Pure™ con design SoftFit™ L
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11333403 Sfoglia Tutto MBP Molecular BioProducts Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
20 μl
200 μl
300 μL
1000 μl
1200 μL
Sterilità:
Non sterile
Sí
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 768
pezzi 960
Codice prodotto. 11333403
Marca: Thermo Scientific™ 3731HR
Gain the accuracy and precision you expect from your pipette samples every time with these pipette tips.
Gain the accuracy and precision you expect from your pipette samples every time with Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipette tips. For use with Rainin™ LTS pipettes.
  • Hinged rack provides easy one-hand access to tips
  • Color-coded inserts allow quick identification of tip volume
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 300L, Non-Filtered, Sterile, Hinged Rack
Volume (sistema metrico) 300 μL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Sterile
Colore Natural
Modello 300L
Lunghezza (sistema imperiale) 2.26 in.
Lunghezza (sistema metrico) 5.75cm
Dichiarazioni di pulizia DNase, RNase, DNA, ATP, and Endotoxin Free
Formato Rack con coperchio incernierato
Stile punta Universal
Codice colore Arancione
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rainin LTS LiteTouch
Product Line ART SoftFit L