Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipette Molecular BioProducts™ MBP™ e Pure™ con design SoftFit™ L
Sfoglia Tutto MBP Molecular BioProducts Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
20 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
1200 μL
Sterilità:
Non sterile
Sí
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 768
pezzi 960
Descrizione
Gain the accuracy and precision you expect from your pipette samples every time with Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipette tips. For use with Rainin™ LTS pipettes.
- Hinged rack provides easy one-hand access to tips
- Color-coded inserts allow quick identification of tip volume
Specifica
Specifica
| Descrizione | 200L, Non-Filtered, Sterile, Hinged Rack |
| Volume (sistema metrico) | 200 μl |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Sí |
| Colore | Natural |
| Modello | 200L |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1.97 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 5.00cm |
| Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase, DNA, ATP, and Endotoxin Free |
| Formato | Rack con coperchio incernierato |
| Vedi altri risultati |