Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipette Molecular BioProducts™ MBP™ e Pure™ con design SoftFit™ L
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12378512 Sfoglia Tutto MBP Molecular BioProducts Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
20 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
1200 μL
Sterilità:
Non sterile
Sí
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 768
pezzi 960
Codice prodotto. 12378512
Marca: Thermo Scientific™ 3742HR
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Gain the accuracy and precision you expect from your pipette samples every time with these pipette tips.
Gain the accuracy and precision you expect from your pipette samples every time with Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipette tips. For use with Rainin™ LTS pipettes.
  • Hinged rack provides easy one-hand access to tips
  • Color-coded inserts allows quick identification of tip volume
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 1200L, Non-Filtered, Non-sterile, Hinged Rack
Volume (sistema metrico) 1200 μL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Natural
Modello 1200L
Lunghezza (sistema imperiale) 3.42 in.
Lunghezza (sistema metrico) 8.67cm
Dichiarazioni di pulizia DNase, RNase, DNA, ATP, and Endotoxin Free
Formato Rack con coperchio incernierato
Stile punta Universal
Codice colore Giallo
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rainin LTS LiteTouch
Product Line ART SoftFit L