missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Softshell Jacket 7405-Moonless Night

Codice prodotto. p-7232006 Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
5X-Large
6X-Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17206631

Marca: Uvex™ 8933017

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

The uvex suXXeed collection gets everything spot on: well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. Can be worn in industrial and metal processing settings as well as for leisure

  • Light softshell jacket uvex perfect
  • Color: black/blue
  • Material: 94% polyester, 6% spandex inside: 100% polyester,
  • Mesh breathable, water and wind repellent material, detachable sleeves, stand-up collar, reflective uvex logo, reflective piping
  • Sizes: S-XXXL
  • Care instructions: - 30°C washable, impossible are chlorinate and - tumbler drying - ironing 1 point
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Size 6X-Large
Sesso Men's
Materiale Polyester
Colore Gray
Tipo di chiusura Zipper
Monouso Reusable
Product Type General Purpose Jacket
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato