Learn More
Syngene™ Dymension 1 Software
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12837004 Sfoglia Tutto Syngene Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Gbox-Chemi-XX6/9
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12837004
Marca: Syngene™ DYM1
Syngene™ Dymension 1 Software is a 2D analysis software for gel electrophoresis.
  • Software for the rapid analysis of 2D protein spots
    between samples containing one gel only
  • Synchronised zoom with intensity autoscale
  • Automatic and precise image warping with vector view
  • Background correction and noise filtering
  • Automatic spot detection 3 x 10MB images
  • Spot detected in eight seconds
  • Automatic spot matching
  • Spot detection with user adjustable parameters
  • Spot editing and filtering Spot normalization
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) 2d electrophoresis analysis
Da utilizzare con (apparecchiatura) Gbox-Chemi-XX6/9