Learn More
AMS Biotechnology™ Soil Auger
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
134.62 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Soil Auger |
| Tipo di maniglia | Cross |
| Peso (sistema metrico) | 1.86 kg |
| Lunghezza (sistema metrico) | 134.62 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) maniglia | 40.64 cm |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.