Learn More
AMS Biotechnology™ Soil Sampling Kit
Codice prodotto. 11922305
Encompass
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
82.55 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11922305
Marca: AMS Biotechnology™ 209.51
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Product Type Soil Sampling Kit
Include Regular, Sand Mud Auger, Rubber Coated Cross Handle, Soil Core Sampler, Slide Hammer, Three 4 FT Extensions, Plastic Liner, Plastic End Caps, Two Wrenches, And A Cleaning Brushes In A Rugged, Foam-Padded Hard-Sided AMS Deluxe Carrying Case With Handles An
Tipo di maniglia Cross
Da utilizzare con (applicazione) Soil Sampling
Peso (sistema metrico) 27.21 kg
Diametro (sistema metrico) 82.55 mm
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.