Learn More
Brady™ Solid Brass Body Fully Insulated Lock
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Dimensione della confezione:
1 BX
pezzi 6
Description
- Seal body lock, with cylinder cover, protects the 5 pin cylinder from dirt
- Shock absorbing vinyl casing also protects painted surfaces
Specifications
Specifications
| Product Type | Fully Insulated Lock |
| Colore | Black |
| Materiale | Brass |
| Descrizione | Fully Insulated Lock |
| Diametro (sistema metrico) maniglione | 8.5 mm |
| Dimensioni (L x P) | 53.00 x 73.00 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 73 mm |
| Altezza maniglione (sistema metrico) | 24.5 mm |
| Material (Shackle) | Hardened Steel |
| N. di perni | 5 |
| Show More |