Learn More
Brady™ Brass Padlocks
Codice prodotto. 11876073
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Gray
Green
Red
Yellow
Dimensione della confezione:
1 BX
pezzi 12
Codice prodotto. 11876073
Marca: Brady™ 051354
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Features solid brass body and shackle that resists corrosion and sparks.
  • 6-pin cylinder offers more unique key cuts for better tamper resistance
  • Locks are protected by coloured vinyl sheaths making it easy to color-code your lockout program
  • Padlocks are available keyed different
  • Lock labels sold separately
  • Two keys supplied with each padlock
Specifica
Product Type Brass Padlocks
Alternate Part Number 51354
Colore Red
Materiale Brass
Descrizione Brass Padlocks
Diametro (sistema metrico) maniglione 6.5 mm
Dimensioni (L x P) 43.00 x 60.00 mm
Altezza (sistema metrico) 21 mm
Altezza maniglione (sistema metrico) 21.00 mm
Material (Shackle) Brass
N. di perni 6
Quantità 12 Pk.
Larghezza (sistema metrico) 33.5 mm