Learn More
Brady™ Brass Padlocks
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Gray
Green
Red
Yellow
Dimensione della confezione:
1 BX
pezzi 12
Descrizione
- 6-pin cylinder offers more unique key cuts for better tamper resistance
- Locks are protected by coloured vinyl sheaths making it easy to color-code your lockout program
- Padlocks are available keyed different
- Lock labels sold separately
- Two keys supplied with each padlock
Specifica
Specifica
| Product Type | Brass Padlocks |
| Alternate Part Number | 51356 |
| Colore | Green |
| Materiale | Brass |
| Descrizione | Brass Padlocks |
| Diametro (sistema metrico) maniglione | 6.5 mm |
| Dimensioni (L x P) | 43.00 x 60.00 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 21 mm |
| Altezza maniglione (sistema metrico) | 21.00 mm |
| Material (Shackle) | Brass |
| Vedi altri risultati |