Learn More
Capsule pH forma solida
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11414639 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 Capsules
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 11414639
Marca: Reagecon CP1040
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Presented as an easy-to-use, color coded capsule. Reagecon™ Buffer Solution, pH 4.00, Red is tested at 25°C using an ISO 17025 accredited method and is NIST traceable. Each preservative-free capsule dissolves quickly into 100mL water to form a highly accurate calibration and control solution.
These pH buffer capsules meet the same quality criteria as ready-to-use buffer solutions to ensure reliable, reportable pH measurements, along with the convenience and cost-savings of capsule form.
  • Color coded for ease of identification
  • Easy to use—dissolves quickly in 100mL distilled water
  • Easy to store and transport with an extended shelf life
  • Accuracy to ±0.02 pH units
  • Traceable to SRM for NIST
  • Certification to ISO 9001:2008
  • Accredited to ISO 17025
Specifica
Colore Red
Certificato di analisi Yes
Densità 1g/cm3
pH 4.00 ±0.02
Forma fisica Solid
Quantità 50 Capsules
Odore Inodore
Tracciabilità a NIST
Informazioni di solubilità Miscibilità con l'acqua: Solubile