Learn More
Fisherbrand™ Fermi in neoprene solido
Codice prodotto. 11567103 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3 mm
4 mm
6 mm
7 mm
9 mm
10 mm
11 mm
13 mm
17 mm
19 mm
25 mm
27 mm
33 mm
39 mm
43 mm
49 mm
53 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
75 mm
79 mm
86 mm
92 mm
99 mm
Diametro superiore (sistema metrico):
4.5 mm
5,8 mm
8 mm
9 mm
11,5 mm
12.5 mm
14 mm
16 mm
20.3 mm
22.5 mm
28.5 mm
31 mm
38.5 mm
44.5 mm
49 mm
55 mm
59.5 mm
64 mm
69 mm
74 mm
78 mm
85 mm
89 mm
96 mm
102 mm
109 mm
Lunghezza (sistema metrico):
12 mm
14 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
24 mm
26 mm
28 mm
32 mm
38.5 mm
42 mm
45.5 mm
49 mm
54 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 2
pezzi 20
pezzi 5
pezzi 50
Codice prodotto. 11567103
Used for laboratory purposes.
  • Made up of neoprene rubber
  • Hardness is 46/55 IRHD
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Per l'uso in laboratorio
Durezza 46/55 IRHD
Lunghezza (sistema metrico) 38.5 mm
Quantità Confezione da 5
Colore Grigio
Diameter (Metric) Bottom 33 mm
Diametro superiore (sistema metrico) 38.5 mm
Materiale Neoprene solido
Product Type Tappo