Learn More
Fisherbrand™ Asta per agitazione in PTFE solido
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
200 mm
250 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 2
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
| Descrizione | Solid PTFE |
| Da utilizzare con (applicazione) | Mixing of various chemicals |
| Peso (sistema metrico) | 20g |
| Diametro (sistema metrico) | 8 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Quantità | 2/Pk. |