Learn More
AMPri™ SolidSafety ChemN Special Nitrile Gloves
Codice prodotto. 16667405
Click to view available options
Size:
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 16667405
Marca: AMPri™ 81303XL
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
SolidSafety ChemN Special Nitrile Protective Gloves are silicone-free and made of a special polymer that provides good chemical and physical resistance, as well as proven resistance to microorganisms.
  • Category III
  • Medical device Class I
  • Food grade
  • Chemical and physical resistance
  • Proven resistance to microorganisms
  • Silicone-free
  • Soft, comfortable fit, wearing comfort
  • Vera good grip, even if used in damp or wet environments
  • Non-sterile
  • Powder-free
  • Color: green
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) EN 420, EN 455, EN 374/Type B (JKPT), Food grade according to Regulation (EU) 1935/2004, PPE Category III, Medical device Class I according to Regulation (EU) 2016/745
AQL 0.65
Colore Green
Materiale Nitrile
Powdered Powder Free
Size X-Large
Lunghezza (sistema metrico) 240 mm