Learn More
Cytiva Solution dNTPs: PCR Nucleotide Mix
Codice prodotto. p-4907753 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Concentrazione:
2 mM
10 mM
25 mM
Quantità:
500 μL
500 μm
1 mL
Dimensione della confezione:
1 set
500µL
Codice prodotto. 10754547
Marca: Cytiva 28406562
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Free from DNase, RNase, and nicking enzyme activity
  • Greater than 99% triphosphate purity (by HPLC) for optimum performance and consistency
  • Buffer-free and ready-to-use solutions in multiple formats
  • Functionally tested for long PCR and sequencing
Order Info
Custom formulation, testing, packaging, and labeling are available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Formato Liquid
Product Type PCR Nucleotide Mix dNTP Mix (2mM each A,C,G,T)
Concentrazione 2 mM
Purezza >99%
Quantità 1 mL
Colore Colorless
Da utilizzare con (applicazione) Functionally tested for long PCR and sequencing, Nucleic Acid amplification, labelling, mutagenesis, cDNA synthesis and expression profiling