Learn More
Solution Kit Of References Y, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12936233 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
700 mL
Dimensione della confezione:
700mL
Codice prodotto. 12936233
Marca: Fisher Chemical OP 012 100
Pharmacopoeia reagents are intended for use in pharmacopoeia testing and monographs, produced under a GMP compliant ISO 9001 quality management system according to the relevant pharmacopoeia specification, using the pharmacopoeia reagent quality components and water meeting the relevant pharmacopoeia monograph requirement for Purified Water. Some pharmacopoeia standards are also accredited according to ISO 17025 and ISO Guide 43.
Specifica
Quantità 700 mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Degree of Coloration Liquids Y1 to Y7. As specified in table 2.2.2.-4. of the European Pharmacopoeia. (OP 012)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .