Learn More
Solution Kit of References GY, 7x100mL solutions EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
7 x 100 mL
Dimensione della confezione:
700mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Solution Kit of References GY |
| Imballaggio | Bottle |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 7 x 100 mL |
| Grado | Eu. Ph. |