Learn More
METTLER TOLEDO™ Solutions for perfectION™ Combined ISE
Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Tipo di soluzione di riempimento:
Electrolyte B
Electrolyte C
Electrolyte D
Electrolyte E
Electrolyte F
Applicazioni:
Chloride, Cyanide, Lead, or Silver/Sulfide
Copper, Iodide
Nitrate
Potassium
Silver
Unit Size:
300mL
Description
- Keep electrolyte levels high by refilling regularly - when the probe is submerged, the electrolyte level should always be higher than the sample level.
- Routinely refilling or replacing the electrolyte solution is necessary to maintain good electrode performance.
- Reference table above to ensure proper electrolyte is selected for accurate measurement readings.
Specifications
Specifications
| Applicazioni | Chloride, Cyanide, Lead, or Silver/Sulfide |
| Tipo di soluzione di riempimento | Electrolyte B |
| Modello | perfectION ion electrolyte B, 5 x 60 mL |
| Include | 5 x 60 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | perfectION Electrode |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | 0°C to 60°C |
| Tipo | Combined ISE Solution |
Safety and Handling
Product Identifier
- perfectION Ion Electrolyte B
- Attenzione
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- MIXTURE LIST-Contiene: potassium nitrate, silver nitrate