Learn More
METTLER TOLEDO™ Solutions for perfectION™ Combined ISE
Codice prodotto. p-4676283 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Tipo di soluzione di riempimento:
Electrolyte B
Electrolyte C
Electrolyte D
Electrolyte E
Electrolyte F
Applicazioni:
Chloride, Cyanide, Lead, or Silver/Sulfide
Copper, Iodide
Nitrate
Potassium
Silver
Dimensione della confezione:
300mL
Codice prodotto. 12681296
Marca: METTLER TOLEDO™ 51344755
Recommended reference solution for replacing electrolyte in ion selective electrodes.
  • Keep electrolyte levels high by refilling regularly - when the probe is submerged, the electrolyte level should always be higher than the sample level.
  • Routinely refilling or replacing the electrolyte solution is necessary to maintain good electrode performance.
  • Reference table above to ensure proper electrolyte is selected for accurate measurement readings.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Applicazioni Nitrate
Tipo di soluzione di riempimento Electrolyte F
Modello perfectION ion electrolyte E, 5 x 60 mL
Include 5 x 60 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) perfectION Electrode
Temperatura (sistema metrico) operativa 0°C to 60°C
Tipo Combined ISE Solution
Identificativo prodotto
  • perfectION Ion Electrolyte F
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ammonium Sulfate, Silver Chloride