Learn More
Brady™ Etichette in poliestere resistenti ai solventi per M6/M7
Codice prodotto. 17808214
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.25 x 1.9 in.
0.9 x 0.75 in.
0.9 x 0.9 in.
1 x 1.9 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura):
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
M710, BMP71
Altezza (sistema metrico):
6.35 mm
22.86 mm
25.4 mm
Forma:
Rectangle
Square
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 750
Codice prodotto. 17808214
Marca: Brady™ 173301
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Il poliestere ad alte prestazioni (B-488) resiste a numerosi solventi e temperature variabili una volta applicato su diverse superfici, tra cui acciaio inossidabile e polipropilene.
  • Il poliestere ad alte prestazioni (B-488) resiste a numerosi solventi e temperature variabili una volta applicato su diverse superfici, tra cui acciaio inossidabile e polipropilene.
  • Il poliestere bianco opaco ha un adesivo acrilico permanente ed è stampabile a trasferimento termico
  • Ideale per etichettatura generale e con codici a barre su superfici piatte lisce
  • UL Approved
  • Temperatura di utilizzo da -40 a 160°C (da -40 a 320°F)
  • I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità AGA, ANSI/ESD S541-2008, ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Rivestimento None
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Asset Tracking, Barcode Labeling, Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling, Laboratory Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M710, BMP71
Senza lattice No
Quantità 250 Labels
Forma Square
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +320°F
Temperature Range (Metric) °°
Spessore (sistema imperiale) 0.0037 in.
Spessore (sistema metrico) 0.094 mm
Dimensions (LxW) 0.9 x 0.9 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.9 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 22.86 mm
Altezza (sistema metrico) 22.86 mm
Alternate Part Number M7-97-488