Learn More
Brady™ Etichette in poliestere resistenti ai solventi
Codice prodotto. 17990670
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.25 x 1.9 in.
22.86 mm (W) x 22.86 mm (H)
Da utilizzare con (apparecchiatura):
BMP41, BMP51, M511
BMP51;BMP53;M511;M510
Dimensione della confezione:
pezzi 160
pezzi 280
Codice prodotto. 17990670
Marca: Brady™ 170774
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Con le etichette in poliestere ad alte prestazioni B-488 è possibile etichettare facilmente vetrini e piastre a pozzetti da laboratorio. Stampa praticamente ovunque con una robusta stampante per etichette portatile Brady.
  • Speciali: ideali per le applicazioni di laboratorio in cui la resistenza alle condizioni ambientali e chimiche è fondamentale
  • Durevoli; studiate per resistere a temperature estreme e una breve esposizione a prodotti chimici come xilene, DMSO ed etanolo
  • Adesive: realizzate con un adesivo acrilico permanente per un'adesione sicura a superfici piane e lisce come acciaio inossidabile e polipropilene
  • Certificazioni: UL Recognised secondo to UL969; CSA Accepted
  • Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità UL Recognized to UL969, CSA Accepted
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Rivestimento None
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Printable Sides Top
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Asset Tracking, Barcode Labeling, Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling, Laboratory Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP41, BMP51, M511
Quantità 160 Labels/Cartridge
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +320°F
Spessore (sistema imperiale) 0.0037 in.
Dimensions (LxW) 0.25 x 1.9 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.25 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 4.8 cm
Altezza area stampabile (sistema imperiale) 0.5 in.
Alternate Part Number M4-81-488