Learn More
Ansell™ Guanti per immersione Solvex™ serie 37-675 in nitrile verde
Codice prodotto. 12630862
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
Codice prodotto. 12630862
Marca: Ansell™ 37675060
Progettati per risultati ottimali in ambienti di lavoro umidi o asciutti in cui sia necessaria una buona resistenza chimica. Completamente riutilizzabile, con un'impareggiabile resistenza all'abrasione, offre all'operatore un comfort eccellente.
  • La finitura a losanga rovesciata migliora ulteriormente la presa.
  • La lunghezza maggiore (38 cm) rispetto allo standard estende la protezione al polso e all'area inferiore dell'avambraccio
  • Il rivestimento floccato unito alla flessibilità del nitrile offre un comfort eccezionale
  • Stile guanto
  • Riutilizzabile
  • Privo di lattice
  • Resistente alle sostanze chimiche, offre protezione dai liquidi
  • CE, EN374-3:2003, CATEGORIA III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore Nitrile
Materiale polso Nitrile
Applicazioni Industrial
Colore Green
Finitura esterna Smooth
Latex Free Yes
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 15 mil
Palm Thickness (Metric) 0.38 mm
Product Type Immersion Gloves
Size 6
Spessore (sistema metrico) 0.38 mm
Colore polso guanto Verde
Stile polso guanto Guanto con manichetta
Materiale rivestimento interno Floccato
Quantità 12 paia
Resistente a Resistenza chimica
Serie 37-675