Learn More
Ansell™ Guanti in nitrile rosso Premium Solvex™
Codice prodotto. 11761583
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
Codice prodotto. 11761583
Marca: Ansell™ 37900090BP
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per una maggiore robustezza e un'eccellente resistenza chimica. I guanti per immersione Ansell Edmont™ Solvex™ serie 37-900 in nitrile rosso hanno stabilito nuovi standard di prestazioni meccaniche, con una resistenza alle abrasioni e alle perforazioni senza uguali, quasi doppia rispetto al miglior nitrile presente sul mercato.
  • Prestazioni superiori a quelle di tutti gli altri guanti in nitrile nei test di permeazione
  • Guanti testati singolarmente con aria a pressione
  • Ciascun guanto è sottoposto a test di tenuta
  • Certificazione ISO 9001
  • Standard di sicurezza superiori per la manipolazione di sostanze chimiche a rischio elevato
  • Ideali per la raffinazione di olio e petrolio, analisi di laboratorio, pulizie e applicazioni tipografiche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificazione/Conformità ISO 9001, CATEGORY III, EN 374 ANKL, EN 388 4102
Classificazione DPI di categoria III
Applicazioni Industrial
Colore Red
Laboratory/Cleanroom Use
Latex Free
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 0.0165 in.
Palm Thickness (Metric) 0.42 mm
Product Type Premium Gloves
Size 9
Spessore (sistema imperiale) 0.0165 in.
Spessore (sistema metrico) 0.42 mm
Stile polso guanto Dritto
Quantità Confezione da 12
Resistente a Chemicals and liquid protection
Serie 37-900
Lunghezza (sistema metrico) 380 mm