Learn More
Ansell™ Guanti in nitrile rosso Premium Solvex™
Codice prodotto. 12425170
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
Codice prodotto. 12425170
Marca: Ansell™ 37900110BP
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per una maggiore robustezza e un'eccellente resistenza chimica. I guanti per immersione Ansell Edmont™ Solvex™ serie 37-900 in nitrile rosso hanno stabilito nuovi standard di prestazioni meccaniche, con una resistenza alle abrasioni e alle perforazioni senza uguali, quasi doppia rispetto al miglior nitrile presente sul mercato.
  • Out-performs all existing nitriles in permeation tests
  • Every glove individually air-pressure tested
  • Every glove subjected to a leakproof test
  • ISO 9001 certified
  • Superior standards of safety for high-risk chemical handling
  • Ideal for oil and petrol refining, laboratory analysis, cleaning and the printing industry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore Nitrile
Materiale polso Nitrile
Applicazioni Industrial
Colore Red
Cut Resistance Rating Level - 0
Laboratory/Cleanroom Use
Latex Free Yes
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 0.0165 in.
Palm Thickness (Metric) 0.42 mm
Product Type Immersion Gloves
Size 11
Spessore (sistema imperiale) 0.0165 in.
Spessore (sistema metrico) 0.42 mm
Colore polso guanto Red
Stile polso guanto Straight
Materiale rivestimento interno Floccato
Quantità 1 paio
Resistente a Abrasion, puncture and superior chemical resistance
Serie 37-900