Learn More
Somatostatin Antibody (CL15076) [Unconjugated], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
451.00€ - 673.00€
Specifica
| Antigene | Somatostatin |
|---|---|
| Clone | CL15076 |
| Concentrazione | 1 mg/mL |
| Diluizione | Immunohistochemistry 1:200-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:500 |
| Applicazioni | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
30279406
|
Novus Biologicals
NBP3-43653-25ul |
25 μL |
451.00€
25µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
30279728
|
Novus Biologicals
NBP3-43653-100ul |
100 μL |
673.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Somatostatin Monoclonal antibody specifically detects Somatostatin in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)Specifica
| Somatostatin | |
| 1 mg/mL | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Breast Cancer, Cancer, Stem Cell Markers | |
| PBS, pH 7.2, 40% glycerol | |
| 6750 | |
| IgG1 | |
| Protein A purified |
| CL15076 | |
| Immunohistochemistry 1:200-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:500 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Growth hormone release-inhibiting factor, SMST, somatostatin, somatostatin-14, somatostatin-28 | |
| This antibody was generated using a recombinant protein sequence of P61278, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |