missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sonepiprazole, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 18095512
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18095512

Marca: Tocris Bioscience 4185/50

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Selective D4 receptor antagonist

Selective, high affinity antagonist for the rat and human dopamine D4 receptor (Ki = 10 nM). Exhibits low affinity at other monoamine receptors (Ki > 2000 nM). Induces c-fos gene expression in medial prefrontal cortex in a similar manner to clozapine (Cat. No. 0444). Brain penetrant and orally available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 170858-33-0
Formula molecolare C21H27N3O3S
Molecular Weight (g/mol) 401.525
InChI Key WNUQCGWXPNGORO-NRFANRHFSA-N
Sinonimo sonepiprazole, isochr-etpip-phso2nh2, sonepiprazole hydrate, chembl69759, 4-4-2-isochroman-1-yl ethyl piperazin-1-yl benzenesulfonamide, 4-4-2-1s-3,4-dihydro-1h-2-benzopyran-1-yl ethyl-1-piperazinyl-benzenesulfonamide, 4-4-2-1s-3,4-dihydro-1h-isochromen-1-yl ethyl piperazin-1-yl benzenesulfonamide, 4-4-2-1s-isochroman-1-yl ethyl piperazin-1-yl benzenesulfonamide hydrate, sonepiprazole inn, d01rae
PubChem CID 133079
IUPAC Name 4-[4-[2-[(1S)-3,4-dihydro-1H-isochromen-1-yl]ethyl]piperazin-1-yl]benzenesulfonamide
SMILES C1COC(C2=CC=CC=C21)CCN3CCN(CC3)C4=CC=C(C=C4)S(=O)(=O)N

Specifica

Materiale o nome chimico Sonepiprazole
Quantità 50 mg
Peso formulazione 401.52
Percent Purity >98%
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato