Learn More
Sonic Hedgehog/Shh Antibody (05), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
265.00€ - 387.00€
Specifica
| Antigene | Sonic Hedgehog/Shh |
|---|---|
| Clone | 05 |
| Diluizione | ELISA 1:1000-1:2000 |
| Applicazioni | ELISA |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18699867
|
Novus Biologicals
NBP3-06169-100ul |
100 μg |
387.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18621448
|
Novus Biologicals
NBP3-06169-50ul |
50 μg |
265.00€
50µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Sonic Hedgehog/Shh Monoclonal antibody specifically detects Sonic Hedgehog/Shh in Human samples. It is validated for ELISASpecifica
| Sonic Hedgehog/Shh | |
| ELISA 1:1000-1:2000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| HHG1, HHG-1, HLP3, HPE3, MCOPCB5sonic hedgehog (Drosophila) homolog, SMMCIsonic hedgehog homolog (Drosophila), sonic hedgehog, sonic hedgehog homolog, sonic hedgehog protein, TPT, TPTPS | |
| This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human Sonic Hedgehog/Shh (Uniprot#: Q15465; Met1-Gly197). | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 05 | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Biologically Active Proteins, Neuroscience, Sensory Systems, Stem Cell Signaling Pathway, Stem Cells, Vision | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 6469 | |
| IgG1 | |
| Protein A purified |