missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sonic Hedgehog/Shh Antibody, HRP, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-22139H
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Sonic Hedgehog/Shh Polyclonal specifically detects Sonic Hedgehog/Shh in Human, Mouse, Rat, Primate samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifica
| Sonic Hedgehog/Shh | |
| Polyclonal | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| HHG1, HHG-1, HLP3, HPE3, MCOPCB5sonic hedgehog (Drosophila) homolog, SMMCIsonic hedgehog homolog (Drosophila), sonic hedgehog, sonic hedgehog homolog, sonic hedgehog protein, TPT, TPTPS | |
| Rabbit | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| HRP | |
| PBS with No Preservative | |
| SHH | |
| A synthetic peptide made to an N-terminal portion of the human SHH protein (between residues 1-75) [UniProt Q15465] | |
| 0.1 mL | |
| Biologically Active Proteins, Neuroscience, Sensory Systems, Stem Cell Signaling Pathway, Stem Cells, Vision | |
| Human, Mouse, Rat, Primate | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto