Learn More
Sonidegib diphosphate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16499627
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16499627
Marca: Medchem Express HY16582
MedChemExpress Sonidegib diphosphate (Erismodegib diphosphate) is a potent and selective Smo antagonist with IC50 of 1.3 nM and 2.5 nM for mouse and human Smo in binding assay, respectively.
Sonidegib diphosphate (Erismodegib diphosphate) is a potent and selective Smo antagonist with IC50 of 1.3 nM and 2.5 nM for mouse and human Smo in binding assay, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Sonidegib diphosphate
CAS 1218778-77-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H32F3N3O11P2
Quantità 5 mg
Sinonimo Erismodegib diphosphateLDE225 diphosphateNVP-LDE225 diphosphate
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (146.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.25 mg/mL (0.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(C)C(C(C=C2)=CC=C2OC(F)(F)F)=CC=C1)NC3=CC=C(N=C3)N4C[C@@H](C)O[C@@H](C)C4.O=P(O)(O)O.O=P(O)(O)O
Molecular Weight (g/mol) 681.49
Peso formulazione 681.49
Percent Purity 99.63%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.