Learn More
Branson Ultrasonics™ Sonifier™ Disruptor Horns
Codice prodotto. p-3205227
Click to view available options
Intervallo volume (sistema metrico):
10 to 250mL
25 to 500 mL
Diametro (sistema metrico) punta:
13 mm
19 mm
Intensità:
High
Medium
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10654375
Marca: Branson Ultrasonics™ 101147037
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Sonifier S-250 and S-450 Cell Disruptors
Transmit ultrasonic energy into a solution.
Titanium construction
High Gain Horn
Step Horn with Threaded Body (22-020-860)
  • Tapped horn end enables attachment of microtips
  • Includes removable flat tip
  • Can be used with screw-on accessories, such as a continuous flow cell
High Gain Horn (22-309-787)
  • Provides higher amplitude at 0.75 and 1 in. diameters (1.9 and 2.5cm) than similar step horns
  • Cannot be used with screw-on accessories
  • Specifica
    Ampiezza 21 to 145 μm
    Product Type Disruptor Horn
    Intervallo volume (sistema metrico) 10 to 250mL
    Diametro (sistema imperiale) punta 1/2 in.
    Diametro (sistema metrico) punta 13 mm
    Materiale Titanium
    Da utilizzare con (applicazione) Ideal for transmit ultrasonic energy into a solution
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Sonifier™ S-250 and S-450 cell disruptor
    Intensità High