Learn More
Sorbic acid, free acid, ≥99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11476342 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
500g
Codice prodotto. 11476342
Marca: MP Biomedicals 0210293780
Identificatori chimici
CAS 110-44-1
Formula molecolare C6H8O2
Molecular Weight (g/mol) 112.13
Numero MDL MFCD00002703
InChI Key WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
Sinonimo sorbic acid, 2,4-hexadienoic acid, 2e,4e-hexa-2,4-dienoic acid, 2e,4e-hexadienoic acid, panosorb, 2-propenylacrylic acid, trans,trans-sorbic acid, sorbistat, hexadienoic acid, e,e-2,4-hexadienoic acid
PubChem CID 643460
ChEBI CHEBI:38358
IUPAC Name (2E,4E)-hexa-2,4-dienoic acid
SMILES C\C=C\C=C\C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sorbic acid, free acid
Colore Yellow
Densità 1.2g/cm3 at 20°C
Quantità 100 g
Peso formulazione 112.13
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Crystalline Powder