Learn More
WTW™ SORT/TPL/G Calibration And Maintenance Buffers
Click to view available options
Quantità:
250 x 3 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sort/Tpl/Trace |
| Quantità | 250 x 3 mL |
| Include | Buffer 4/7/10.01 (250mL each), 3 mol/L KCl (250mL), Pepsin cleaning solution (250mL) |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- PEP/pH
- Attenzione
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- EUH208-Contiene pepsin A. Può provocare una reazione allergica.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- MIXTURE LIST-Contiene: Pepsin A