Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Adapters for Mach 1.6™ Centrifuges with 4-Place Swing Rotor and Round Buckets
Codice prodotto. 10113732 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo di provetta:
15 mL DIN
7 mL Blood
7 mL DIN
Conical
Microtube
Dimensioni provetta:
1.5/2 mL
15 mL
50 mL
7 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10113732
Marca: Thermo Scientific™ 75007621
For use with four-place swinging bucket rotor 75-002-000 when equipped with round bucket 75-002-002
Adapters sold individually; order correct quantity to equip your rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di provetta Conical
Da utilizzare con (apparecchiatura) 4-place Swing rotor with round bucket
Dimensioni provetta 15 mL