Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ T/RT Centrifuge Buckets for 4-Place Swinging Bucket Rotors
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1 x 250 mL
1 x 750 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Order Info
Sold individually; order correct quantity to equip rotor. Sealing lids sold separately. Accessory adapters accept assorted tube styles and volumes from 1.5 to 250mL.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Swinging bucket rotor |
| Capacità | 1 x 250 mL |
| Tipo | Bucket |
| Descrizione | Rectangular Bucket |