Learn More
Thermo Scientific™ Centrifuga Sorvall™ Legend™ Serie XT/XF
Le centrifughe Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ XT/XF consentono di centrifugare fino al 40% in più di provette coniche con rotore oscillante e il 100% in più con rotore angolo fisso.
Specifica
| Certificazione/Conformità | IVD compliant; IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101; 230V models meet EN 292, EN 61326, EN 55011B. UL, CE, CSA, Certified Biosafety |
|---|---|
| Tipo di unità di controllo | Microprocessor |
| Capacità | 4 x 1000 mL |
| RCF max | 25,314 x g |
| Velocità max | 15,200 rpm |
Descrizione
Le centrifughe Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ XT/XF consentono di centrifugare fino al 40% in più di provette coniche con rotore oscillante e il 100% in più con rotore angolo fisso. Questa serie offre trattamenti di altissima qualità sul banco o sul pavimento, massima versatilità ed eccezionale efficienza energetica.
Facilità d'uso
- Pannello di controllo intuitivo e display digitale
- Informazioni dettagliate sul funzionamento, inclusa la visualizzazione dei parametri impostati ed effettivi, ottimizzazione delle prestazioni e lettura precisa della temperatura per una maggiore protezione dei campioni
- Per regolare con facilità la velocità, la durata e la temperatura anche durante il funzionamento grazie alla pratica tastiera a immissione diretta
- L'innovativa tecnologia di blocco consente di chiudere e bloccare con facilità il coperchio della centrifuga con la semplice pressione di un dito, anche sui banchi di lavoro più alti
- Il doppio sistema di gestione della temperatura mostra la temperatura dell'aria nella camera e la temperatura del campione, garantendo un controllo accurato della temperatura del campione durante il funzionamento
Sistema rotore Auto-Lock™ III
- Il sicuro sistema di bloccaggio consente di installare e sostituire i rotori con la semplice pressione di un pulsante
- Possibilità di passare rapidamente da un'applicazione all'altra
- Facile accesso alla camera per una rapida pulizia, un ambiente di lavoro più igienico e una maggiore durata dell'unità
Sistema di chiusura ermetica dei portaprovette ClickSeal™
- Chiusure a scatto per soluzioni di biocontenimento; eliminano la necessità di tappi a vite e fascette complicati
- Facilità di apertura/chiusura con una sola mano, anche con i guanti
- Certificazione CAMR™ in Porton Down, UK
Tecnologia SMARTSpin™
- L'avanzato sistema di gestione del rotore ottimizza l'accelerazione, la frenata ed eventuali sbilanciamenti del carico per ogni opzione di rotore e portaprovette
- Sicurezza ottimizzata e separazioni migliorate
Design salvaspazio
- Le dimensioni compatte consentono un ingombro ridotto sia su banco che su pavimento
- L'altezza ergonomica e le linee curve agevolano l'introduzione e l'estrazione dei campioni e la pulizia dell'apparecchio
Efficienza energetica
- Il design consente di risparmiare fino al 40% di energia sui protocolli standard del settore, come le separazioni di sangue o l'analisi di campioni in provette coniche
Modello ventilato Legend XT
- Dimensioni: Lungh. 26.4 × largh. 22.2 × alt. 14.2 poll. [alt. aperto 35.4 poll.] (67 × 56.5 × 36 cm [aperto 90 cm])
- Peso netto: 86 kg (189.6 libbre)
Modello refrigerato Legend XTR
- Per applicazioni ad alte prestazioni con campioni termosensibili
- Sistema di refrigerazione senza CFC
- Intervallo di temperatura: Da -10 ° a +40 °C
- Funzione di pre-raffreddamento con tasto diretto
- Lungh. 26.4 × largh. 29.3 × alt. 14.2 in. [alt. aperto 35.4 in.] (67 × 74.5 × 36 cm [alt. aperto 90 cm])
- Peso netto: 116 kg (255.7 libbre)
Modello ventilato Legend XF
- Dimensioni: Lungh. 26.4 × largh. 22.2 × alt. 31.1 poll. [alt. aperto 54.5 poll.] (67 × 56.5 × 79 cm [aperto 138.5 cm])
- Peso netto: 152.5 kg (336.2 libbre)
Modello refrigerato Legend XFR
- Per applicazioni ad alte prestazioni con campioni termosensibili
- Sistema di refrigerazione senza CFC
- Intervallo di temperatura: Da -10 ° a +40 °C
- Funzione di pre-raffreddamento con tasto diretto
- Lungh. 26.4 × largh. 29.3 × alt. 31.1 in. [alt. aperto 57.4 in.] (67 × 74.5 × 79 cm [alt. aperto 139 cm])
- Peso netto: 142.5 kg (314.2 libbre)
Informazioni per l'ordine:
Per offrire la massima versatilità, la serie Sorvall XT supporta un'ampia gamma di rotori e adattatori, inclusi i rotori Thermo Scientific Fiberlite™, per un minimo di 16 configurazioni. Tutti i rotori e gli adattatori sono venduti separatamente.
Prodotto consigliato per:
Colture cellulari, micropiastre, bioproduzione, sicurezza alimentare, separazioni di sangue, analisi di fluidi corporei, produzioni farmaceutiche, biotecnologia, cellule staminali, microbiologia, biologia molecolare, proteomica, genomica
Specifica
| IVD compliant; IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101; 230V models meet EN 292, EN 61326, EN 55011B. UL, CE, CSA, Certified Biosafety | |
| 4 x 1000 mL | |
| 15,200 rpm | |
| Digital | |
| <61 dB(A) | |
| 99 programs (5 with direct access key) |
| Microprocessor | |
| 25,314 x g | |
| Sorvall™ | |
| Direct, Brushless Induction Low Profile | |
| 9 Accel/10 Braking | |
| 99 hr. 59 min. plus HOLD |