Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Microtube Adapters
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
0.2mL microtubes
0.5/0.6mL microtubes
For 0.25/0.4mL microtubes
Dimensione della confezione:
pezzi 24
Descrizione
Accommodate tubes from 0.2 to 0.6mL using Thermo Scientific™ Sorvall™ Microtube Adapters.
Ordering Information:
Sold in packs of 24
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 0.2mL microtubes |
| Colore | Gray |
| N. per confezione | 24 |