Learn More
Sotorasib, MedChemExpress
Codice prodotto. 16435606
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
Codice prodotto. 16435606
Marca: Medchem Express HY114277
MedChemExpress Sotorasib (AMG-510) is a first-in-class, orally bioavailable, and selective KRAS G12C covalent inhibitor. Sotorasib irreversibly inhibits KRAS G12C by locking it in an inactive GDP-bound state. Sotorasib is the first KRAS G12C inhibitor in clinical development and leads to the regression of KRAS G12C tumors.
Sotorasib (AMG-510) is a first-in-class, orally bioavailable, and selective KRAS G12C covalent inhibitor. Sotorasib irreversibly inhibits KRAS G12C by locking it in an inactive GDP-bound state. Sotorasib is the first KRAS G12C inhibitor in clinical development and leads to the regression of KRAS G12C tumors.
Specifica
Materiale o nome chimico Sotorasib
Forma fisica Powder
CAS 2296729-00-3
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C30H30F2N6O3
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Sinonimo AMG-510
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (89.19 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (59.46 mM; ultrasonic and adjust pH to 11 with NaOH)
SMILES O=C(C=C)N1C[C@H](C)N(C2=NC(N(C3=C(C)C=CN=C3C(C)C)C4=C2C=C(F)C(C5=C(O)C=CC=C5F)=N4)=O)CC1
Molecular Weight (g/mol) 560.59
Peso formulazione 560.59
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.