Learn More
Cytiva SOURCE™ 30S Chromatography Media
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
Descrizione
- Average particle size: 30μm
- Ligand: sulphonate group
- Matrix: polystyrene/divinylbenzene
- pH stability working range: 2 to 13
- Available in 50mL bottle
Specifica
Specifica
| Quantità | 50 mL |
| Stabilità | Stable in common Ion Exchange Buffers |
| Da utilizzare con (applicazione) | For High Resolution Polishing PurifiCatIon of Proteins, Peptides and Oligonucleotides |
| Requisiti di stoccaggio | 4°C to 30°C |
| Product Type | Source 30 S chromatography media |
| Portata | 2000 cm/Hoμr |
| Dimensione particelle | 30 μm |
| Altezza letto (sistema imperiale) | 3.93 in. |
| Altezza letto (sistema metrico) | 10 cm |
| Pressione max | 1000 kPa |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- SOURCE 30S, 50 ml
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol