Learn More
SP Bel-Art™ SP Bel-Art™ Sterileware Powder Funnels
Codice prodotto. 16815153 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) gambo:
1.2 cm I.D.
1.4 cm I.D.
1.5 cm I.D.
2.4 cm I.D.
Capacità (sistema metrico):
49 mL
138 mL
248 mL
784 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 36
Codice prodotto. 16815153
Marca: SP Bel-Art™ F146601065
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for transferring powders or granules using a sterile sampling tool into a sterile container
  • 60° angle and large bore stem help minimize bridging of powder
  • FDA grade polypropylene; safe for food, drug and cosmetic use
  • Gamma irradiated sterile (SAL 10^-6)
  • Individually bagged; ready for one time use and disposal
  • Lot stamped for accurate tracing; shipped with a Certificate of Processing for Sterilization
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 6.5 cm I.D.
Capacità (sistema metrico) 49 mL
Diametro (sistema metrico) gambo 1.2 cm I.D.
Materiale Polypropylene
Altezza (sistema metrico) 7.1 cm
Da utilizzare con (applicazione) QC Powder Transfer
Lunghezza (sistema metrico) gambo 2.5 cm
Quantità 36/Pk.
Product Type Filling Funnel (Powders)