Learn More
Heidolph™ SP Quick Single-channel Pump Heads
Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
1.6 mm (Wall Thickness)
2.5 mm (Wall Thickness)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Cambiamento del tubo veloce e conveniente
- Sistema di rulli a bassa pulsazione fino a 5
- La testa della pompa è caratterizzata da cuscinetti a sfera
- Rulli in acciaio inox
- A seconda dell’unità e del tubo la portata varia da 0,38 a 3,436 mL per minuto
Specifica
Specifica
| Portata | 0.38 to 3436 mL/min. |
| Da utilizzare con | Single-channel pumps |
| Dimensioni dei tubi | 1.6 mm (Wall Thickness) |
| Tipo | Pump Head |