Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Plastic Tubing Cutter and Replacement Blades
Codice prodotto. 10476834 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Lama di ricambio per tagliatubi
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10476834
Marca: Bel-Art™ H210110000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Portable, pocket-sized cutter cuts flexible tubing from 1.6mm to 19mm (1/16 to 3/4 in.) O.D.
  • Il taglierino portatile di dimensioni tascabili taglia tubi flessibili con diametro esterno da 1.6 a 19 mm
  • Lama in acciaio temprato, sostituibile per tagli netti e dritti
  • Ricambi per lame in acciaio: Lunghezza76 mm; 24 per confezione
Specifica
Materiale Acciaio
Overall Length (English) 3 in
Overall Length (Metric) 76.2 mm
Da utilizzare con Tagliatubi
Product Type Lama di ricambio per tagliatubi
Not recommended for latex tubing.